AuftragsverfolgungKontakt
Wolframdichloriddioxid ≥99%
Wolframdichloriddioxid ≥99%
Zertifikate
Wolframdichloriddioxid ≥99%
Wolframdichloriddioxid ≥99%
2 Varianten
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 13520-76-8 Molecular Formula: WO2Cl2 Formula Weight: 286.75 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00054136
  • CAS Nummer:13520-76-8
  • Formel:Cl₂O₂W
  • MDL-Nummer:MFCD00054136
  • Molekulargewicht:286.75 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:236-862-1
  • ADR:8,III
Product Family Options
Produktinformationen