ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, (-)-Cotinin 1.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Organischer Referenzstandard, (-)-Cotinin 1.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # C0430-1ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Organischer Referenzstandard, (-)-Cotinin 1.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # C0430-1ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Konzentration:
    1,0 mg/ml in methanol
  • VE:
    1 mL
  • Normen:
    Drug standard
  • Bezeichnung:
    (-)-Cotinin 1.000 µg/ml in Methanol
  • Lagerbedingungen:
    2…8 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H225 - H301 + H311 + H331 - H370
  • Shipping conditions:
    STD
  • MDL No.:
    MFCD00077696
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Flammpunkt:
    11 °C - Closed cup
Specifications
About this item
  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Caution: P210 - P280 - P301 + P310 + P330 - P302 + P352 + P312 - P304 + P340 + P311