(R)-(-)-2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Catalog # MOLE83025196-500MG
Supplier: Molekula
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 mg
- Seq:2725
Specifications
About this item
:
:244.260 g/mol
EINECS:257-264-7
CAS Number:51543-40-9
Formula:C₁₅H₁₃FO₂
MDL Number:MFCD00869714