Herbizid-Referenzstandard, Picolinafen 10 µg/ml in Cyclohexan
Catalog # EHERL16205000CY
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glass bottle
- VE:10 mL
- CAS Nr.:137641-05-5
- Bezeichnung:Picolinafen 10 µg/ml in Cyclohexan
- Formel:C₁₉H₁₂F₄N₂O₂
- Bezeichnung:Picolinafen