Viktoriablau R 80% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Katalognr. 234176-25G
Anbieter: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g
- Seq:3308
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Blue to blue purple powder
- Infrared spectrum:Conforms to structure
- UV-visible spectrum:0.005g/L, methanol
- Elemental analysis, Carbon:62.7% (minimum)
- Elemental analysis, Nitrogen:7.5% (minimum)
- Thin-layer:Consistent with control
- Solubility:1mg/ml, ethanol; clear to opaque dark blue to purple solution
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:458.375 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:218-572-7
:GHS07
Lagertemperatur:Room Temperature
CAS-Nummer:2185-86-6
Formel:C₂₉H₃₂ClN₃
MDL-Nummer:MFCD00011876