Organischer Referenzstandard, Dimetridazol 10 µg/ml in Methanol
PROONE9245
:
- Packung:Glass bottle
- VE:10 mL
- CAS Nr.:551-92-8
- Bezeichnung:Dimetridazol 10 µg/ml in Methanol
- Environmentally Preferable:
- Formel:C₅H₇N₃O₂
- Bezeichnung:Dimetridazole