Mikrozentrifugenröhrchen
Codice catalogo DELT200400
Nome del fornitore: DELTALAB
Specifiche
- Typ:mit aufgesetztem Deckel
- Ausführung:nicht graduiert, konischer Boden, unsteril
- Kapazität:1,5 ml
- Farbe:Natur
- VE:5.000
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Aus ultraklarem Polypropylen hergestellt.
- Autoklavierbar
- Aufgesetzte flache Kappen
- Einsetzbar bei Temperaturen bis –100 °C
- Hält Zentrifugation bis zu 21000×g stand, was 15000 min⁻¹ entspricht
Röhrchen können leicht mit einer Hand geöffnet und geschlossen werden. Für die Lagerung und das Einfrieren von jeglichem biologischem Material geeignet (Zellen, Sperma, Bakterien, etc.)