AuftragsverfolgungKontakt
Augenspülflasche
Augenspülflasche, leer, 1000 ml
Katalognr. DELT19384
Anbieter:   DELTALAB
Augenspülflasche
Katalognr. DELT19384
Anbieter:  DELTALAB
Augenspülflasche
Augenspülflasche, leer, 1000 ml
Preis
SFr. 166.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Flasche wurde aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) hergestellt, dadurch ist sie flexibel und einfach zu drücken.
  • Augenschale mit Schnappdeckel
  • Augenschale verfügt über eine perforierte Platte um den Strahl zu brechen, was eine sachte Reinigung ermöglicht
  • Abgedecktes Entlüftungsventil verhindert Rückfluss von kontaminierter Augenspülung in die Flasche
  • Kontaminierte Lösung wird durch ein Ablassrohr abgeführt, welches in jede Richtung gedreht werden kann
  • Anweisung sind in verschiedenen Sprachen aufgedruckt
Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Augenspülflasche, leer, 1000 ml