AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C8
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C8
Zertifikate
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C8
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ C8
8 Varianten
Product Details & Documents
HyperSep™ C8 cartridges, less retentive alternative to C18 for polar and nonpolar compounds.
  • Well suited for method requiring less retention than C18
  • For moderately polar analytes
  • Potential for polar interactions greater than with C18
HyperSep-96 system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into a 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customisable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing.
 : HyperSep-96 are available either in packs of 100 individual wells or in pre-assembled plates.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Säulenform
    Phase
    Partikelgröße
    Kapazität
    Bettgewicht
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Kartusche
    C8
    40 - 60 µm
    1 ml
    500 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 263.00
    SFr. 263.00
    1 * 50 ST
       SFr. 263.00
  • Kartusche
    C8
    40 - 60 µm
    1 ml
    50 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 338.00
    SFr. 338.00
    1 * 100 ST
       SFr. 338.00
  • Kartusche
    C8
    40 - 60 µm
    1 ml
    100 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 363.00
    SFr. 363.00
    1 * 100 ST
       SFr. 363.00
  • Kartusche
    C8
    40 - 60 µm
    3 ml
    200 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 245.00
    SFr. 245.00
    1 * 50 ST
       SFr. 245.00
  • Kartusche
    C8
    40 - 60 µm
    6 ml
    500 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - SFr. 235.00
    SFr. 235.00
    1 * 30 ST
       SFr. 235.00
  • Kartusche
    C8
    40 - 60 µm
    6 ml
    1000 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - SFr. 273.00
    SFr. 273.00
    1 * 30 ST
       SFr. 273.00
  • Kartusche
    C8
    40 - 60 µm
    15 ml
    2000 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - SFr. 313.00
    SFr. 313.00
    1 * 20 ST
       SFr. 313.00
  • Kartusche
    C8
    40 - 60 µm
    75 ml
    10000 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 407.00
    SFr. 407.00
    1 * 10 ST
       SFr. 407.00
96 well plates and individual wells
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Füllung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 96-well plate, HyperSep™ C8
    50 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 728.00
    SFr. 728.00
    1 * 1 ST
       SFr. 728.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Füllung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 96-well plate, HyperSep™ C8
    100 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 745.00
    SFr. 745.00
    1 * 1 ST
       SFr. 745.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Füllung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 96-well plate, HyperSep™ C8
    10 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 686.00
    SFr. 686.00
    1 * 1 ST
       SFr. 686.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Füllung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 96-well plate, HyperSep™ C8
    25 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 718.00
    SFr. 718.00
    1 * 1 ST
       SFr. 718.00