Pipette tips, PreCision Line
Marketsource
Anbieter: BIOZYM
Direkt zu
Über diesen Artikel
Transparent, yellow or blue; sterile or non sterile.
- Free from DNase, RNase, ATP, pyrogens, additive, dispersant, wax and metals
- Autoclavable
- Produced under cleanroom conditions (VDI 2083 or class 1000/US-Fed. 209 H)
: DIN 12650
18 Varianten
Product Details & Documents
Transparent, yellow or blue; sterile or non sterile.
- Free from DNase, RNase, ATP, pyrogens, additive, dispersant, wax and metals
- Autoclavable
- Produced under cleanroom conditions (VDI 2083 or class 1000/US-Fed. 209 H)
: DIN 12650
Product Family Options
For Eppendorf, Brand and Socorex pipettes
Produktinformationen
- SpitzentypVolumenSterilZur Nutzung mitVerpacktVerfügbarkeitPreis
- Crystal10 µl-10 µl Eppendorf, Brand and Socorex pipettes10 bags of 1000 tipsEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 STSpezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Crystal10 µl-10 µl Eppendorf, Brand and Socorex pipettes50 bags of 1000 tipsEinloggen für Verfügbarkeit1 * 50 STSpezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Crystal10 µl-10 µl Eppendorf, Brand and Socorex pipettes10 racks of 96 tipsEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 STSpezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Crystal10 µl+10 µl Eppendorf, Brand and Socorex pipettes10 racks of 96 tipsEinloggen für Verfügbarkeit1 * 10 STSpezifikationen:MarketsourceMarketsource
For Biozym PreCision, Biohit Proline, Gilson P-2 und P-10, Finn Digital, Rainin Pipet-Classic PR2 und PR10, Rainin Pipet-Lite SL-2 and SL-10 pipettes
Produktinformationen
- SpitzentypVolumenSterilZur Nutzung mitVerpacktVerfügbarkeitPreis
- Standard10 µl-10 µl Sartorius Proline, Gilson P-2/P-10, Rainin Pipet-Classic PR2/PR10 + Pipet-Lite SL-2/SL-1050 bags of 1000 tipsEinloggen für Verfügbarkeit1 * 50 STSpezifikationen:MarketsourceMarketsource
For all popular pipettes
Produktinformationen
- SpitzentypVolumenSterilZur Nutzung mitVerpacktVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource