Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Gram Entfärbelösung
Grams Entfärbelösung
Grams Entfärbelösung
Grams Entfärbelösung
Catalog # 911530ZA
Supplier:
VWR Chemicals
CAS Number:
SDS
Certificates
Expand image
Grams Entfärbelösung
Catalog # 911530ZA
Supplier:
VWR Chemicals
CAS Number:
SDS
Certificates
Specifications
VE:
1 L
Seq:
5037
Specifications
About this item
Product Details
Documentation
:
:
37348-17-7
MDL Number:
MFCD00240361
Product Details
Documentation