5-Bromphthalid
Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. MOLEM22752085
Marketsource
Anbieter: Molekula
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 5-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
- CAS Nummer:64169-34-2
- Formel:C₈H₅BrO₂
- MDL-Nummer:MFCD01797360
- Molekulargewicht:213.03 g/mol
- EINECS:447-190-5
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g