AuftragsverfolgungKontakt
5-Bromphthalid 98%
5-Bromphthalid 98%
5-Bromphthalid 98%
Zertifikate
5-Bromphthalid 98%
2 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  5-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
  • CAS Nummer:64169-34-2
  • Formel:C₈H₅BrO₂
  • MDL-Nummer:MFCD01797360
  • Molekulargewicht:213.03 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:162…166 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:447-190-5
Documents
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Light yellow to beige Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    162 to 166 °C
  • HPLC:
    ≥97.5 %
Product Family Options
Produktinformationen