AuftragsverfolgungKontakt
Methyl-2,6-dinitrobenzoat
Methyl-2,6-dinitrobenzoat
Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. ACTIAS23904G5
Marketsource
Anbieter:   ACTIVATE SCIENTIFIC
Methyl-2,6-dinitrobenzoat
Katalognr. ACTIAS23904G5
Marketsource
CAS Nummer:  42087-82-1
Methyl-2,6-dinitrobenzoat
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  42087-82-1
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:42087-82-1
  • Formel:C₈H₆N₂O₆
  • MDL-Nummer:MFCD18651712
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g