AuftragsverfolgungKontakt
HPLC columns, HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+
HPLC columns, HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+
HPLC columns, HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+
These polymer-based columns for carbohydrate analysis have benefits in temperature and pH stability and enhanced solvent choices.
  • Designed for the determination of carbohydrates, saccharides, organic acids and alcohols
  • Efficient and reproducible monodisperse particles
  • Stable for long column lifetimes even at low pH and high temperatures
Product Family Options
Analytical columns
  • Säulenform
    Partikelgröße
    Ø int.
    Länge
  • Analytisch
    8 µm
    4,00 mm
    250 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’000.00
    SFr. 3’000.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’000.00
  • Analytisch
    8 µm
    7,70 mm
    100 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’170.00
    SFr. 3’170.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’170.00
  • Analytisch
    8 µm
    7,70 mm
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’850.00
    SFr. 3’850.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’850.00
  • Analytisch
    8 µm
    7,70 mm
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4’280.00
    SFr. 4’280.00
    1 * 1 ST
       SFr. 4’280.00
  • Analytisch
    8 µm
    7,70 mm
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’920.00
    SFr. 3’920.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’920.00
  • Analytisch
    10 µm
    7,70 mm
    300 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’850.00
    SFr. 3’850.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’850.00
Guard columns
  • Säulenform
    Partikelgröße
    Ø int.
    Länge
  • Analytisch
    8 µm
    7,70 mm
    50 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’300.00
    SFr. 1’300.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’300.00
  • Analytisch
    8 µm
    7,70 mm
    50 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’300.00
    SFr. 1’300.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’300.00
  • Analytisch
    10 µm
    7,70 mm
    50 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’390.00
    SFr. 1’390.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’390.00
Guard cartridges
  • Säulenform
    Partikelgröße
    Ø int.
    Länge
  • Vorsäulenkartusche
    8 µm
    3,00 mm
    5 mm
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 613.00
    SFr. 613.00
    1 * 2 ST
       SFr. 613.00
  • Vorsäulenkartusche
    8 µm
    3,00 mm
    5 mm
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 804.00
    SFr. 804.00
    1 * 2 ST
       SFr. 804.00
  • Vorsäulenkartusche
    8 µm
    3,00 mm
    5 mm
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - SFr. 549.00
    SFr. 549.00
    1 * 2 ST
       SFr. 549.00
Guard cartridge holder
  •  
    Bezeichnung
  • Guard cartridge holder, for HyperREZ™ XP 3×5 mm guard cartridges
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 710.00
    SFr. 710.00
    1 * 1 ST
       SFr. 710.00