Forstschutzhelm, Concept Forestry Kit
Leichter, robuster und komfortabler ABS-Helm (S09OF), komplett mit Forstnetzvisier (S59) und ABS-Gehörschutz (S41C).
- Helm kompatibel mit verschiedenen Gesichts- und Gehörschutzprodukten
- Belüftung an der Helmoberseite und der Helmrückseite, durchgehender Schirm
- Innenliegender Kartenhalter im Helm für Ausweise oder medizinische Informationen
- 6-Punkt-Helmhalterung aus Terylen-Gurtband
- LDPE-Helmkopfband mit Schweißband
Größe 510 bis 630 mm (Helm), 170 mm (Visier)
Farbe: Orange (Helm), Schwarz (Netzvisier), Orange (Gehörschutz)
Gewicht: 305 g (Helm)
SNR: 25 dB
Certifications: EN 397:2012+A1:2012 (Helm), EN 50365:2002 (elektrisch isolierende Helme für Niederspannungsanlagen (1000 V Wechselstrom)), EN 352-3:2002 (Gehörschutz), EN 1731:1997 (Forstvisier); ANSI/ISEA Z89.1-2009 Typ 1 Klasse C
Ordering information:
Delivery information:
- Farbe:Orange
- Bezeichnung:Kopfschutz-Set für Forstwirtschaft