Heizschrank für Augenspüllösungen
CEDE790400
- Bezeichnung:Heizschrank für zwei Flaschen Augenspüllösung
- VE:1
Dieser Schrank wurde für die Lagerung von zwei 500-ml-Flaschen Cederroth Augenspülung in kalten Umgebungen entwickelt. Er hält die Temperatur der Augenspülung bei +20 °C (±2 °C), wenn die Außentemperatur zwischen −20 °C und +20 °C beträgt.
- Hergestellt aus isolierendem expandiertem Polypropylen (EPP) mit einem thermostatischen Heizelement
- Schrank wechselt automatisch zwischen 12V DC und 24V DC (bei 230 V wird ein Transformator benötigt)
- Schrank ist schlagfest, chemikalienbeständig und beständig gegen Temperaturen von bis zu 130 °C
- Wird mit Kabel (2 m) und Stecker für 12 V/24 V Zigarrettenanzünder geliefert
W×T×H: 276×130×315 mm