Benzoesäuremethylester
1.00223.6190
: Merck
:
- Packung:Metallfass
- VE:190 L
- Seq:5514
:
:136.15 g/mol
:13,06052
:199.6 °C (1013 hPa)
:–12 °C
:1.0888 g/cm³ (20 °C)
:83 °C
:Raumtemperatur
:202-259-7
:GHS07
:93-58-3
:C₆H₅COOCH₃
:MFCD00008421