ContactUsLinkComponent
Natriumthiosulfat 0.0113 mol/l (0.0113 N) in wässriger Lösung
Katalognr. HACH2409032
Anbieter:  Hach
CAS-Nummer:  
Natriumthiosulfat 0.0113 mol/l (0.0113 N) in wässriger Lösung
Katalognr. HACH2409032
Anbieter:  Hach
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    100 mL
  • Seq:
    2440
  • Environmentally Preferable:
Technische Daten
Über diesen Artikel
Synonyme: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
 :
 :158.11 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-867-5
CAS-Nummer:7772-98-7
Formel:Na₂S₂O₃
MDL-Nummer:MFCD00003499