ContactUsLinkComponent
Kaliumchlorid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung
Kaliumchlorid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung
Catalog # AMBI9640G
Supplier:  Ambion
CAS Number:  
Kaliumchlorid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung
Catalog # AMBI9640G
Supplier:  Ambion
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :74.55 g/mol
Density:1.13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:231-211-8
CAS Number:7447-40-7
Formula:KCl
MDL Number:MFCD00011360