AuftragsverfolgungKontakt
Bromphenolblau
Bromphenolblau
Glass bottle for solids, 10 g
Katalognr. NADIHS-603-10G
Marketsource
Bromphenolblau
Katalognr. NADIHS-603-10G
Marketsource
CAS Nummer:  115-39-9
Bromphenolblau
Glass bottle for solids, 10 g
CAS Nummer:  115-39-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
  • CAS Nummer:115-39-9
  • Formel:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
  • MDL-Nummer:MFCD00005875
  • Molekulargewicht:669.97 g/mol
  • Merck-Index:13,01429
  • Schmelzender Platingehalt:273 °C
  • Dichte:1 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-086-2
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    10 g