ContactUsLinkComponent
di-Kaliumhydrogenphosphat 1 mol/l in wässriger Lösung
di-Kaliumhydrogenphosphat 1 mol/l in wässriger Lösung
Catalog # 786-487
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  
undefined
di-Kaliumhydrogenphosphat 1 mol/l in wässriger Lösung
Catalog # 786-487
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :174.18 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:231-834-5
CAS Number:7758-11-4
Formula:K₂HPO₄
MDL Number:MFCD00011383