2-Hydroxyisonicotinic acid
Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. ACTIAS1080G5
Marketsource
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
2-Hydroxyisonicotinic acid
Katalognr. ACTIAS1080G5
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS Nummer: 22282-72-0
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Hydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Hydroxy-isonicotinic acid
- CAS Nummer:22282-72-0
- Formel:C₆H₅NO₃
- MDL-Nummer:MFCD01318566
- Molekulargewicht:139.11 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g



