Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Kationischer Standards
Calcium-Standards
Calcium standard for ISE calibration, Orion™
Calcium standard for ISE calibration, Orion™
Katalognr. 662-0805
Anbieter:
Thermo Orion
CAS-Nummer:
Zertifikate
Bild vergrößern
Calcium standard for ISE calibration, Orion™
Katalognr. 662-0805
Anbieter:
Thermo Orion
CAS-Nummer:
Zertifikate
Technische Daten
Konzentration:
0,1M
Matrix:
H₂O
Packung:
Glasflasche
VE:
475 mL
Element:
Calcium
Symbol:
Ca
Technische Daten
Über diesen Artikel
Produktdetails
Dokumentation
Produktdetails
Dokumentation