Sulfachinoxalin
250 mg
Katalognr. MOLE63005018-250MG
Marketsource
Anbieter: Molekula
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 4-Amino-N-(quinoxalin-2-yl)benzenesulphonamide
- CAS Nummer:59-40-5
- Formel:C₁₄H₁₂N₄O₂S
- MDL-Nummer:MFCD00055406
- Molekulargewicht:300.3357 g/mol
- EINECS:200-423-2
Technische Daten
Technische Daten
- VE:250 mg