Leitfähigkeitsstandard 2.000 µS/cm (25°C; 1.000 ppm; NaCl) in wässriger Lösung
RICCR2244000-500A
:
- Packung:Plastic bottle
- VE:500 mL
- Referenztemperatur:25 °C
- Bezeichnung:Conductivity standard 2000 µS/cm (1000 ppm; NaCl) in aqueous solution
- Seq:02
- Leitfähigkeit:2000 µS/cm