AuftragsverfolgungKontakt
Buffer, potassium phosphate, 0,2 M solution
Buffer, potassium phosphate, 0,2 M solution
Zertifikate
Buffer, potassium phosphate, 0,2 M solution
8 Varianten
Product Details & Documents
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
  • Catalog No:
  • J61261.AP
  • J61261.K2
  • J62397.AP
  • J62397.K2
  • J62239.AP
  • J62239.K2
  • J60851.AP
  • J60851.K2
  • Physical form:
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • CAS Nr.:
  • 7778-77-0
  • 7778-77-0
  • 7778-77-0
  • 7778-77-0
  • 7778-77-0
  • 7778-77-0
  • 7778-77-0
  • 7778-77-0
  • MDL No.:
  • MFCD00011401
  • MFCD00011401
  • MFCD00011401
  • MFCD00011401
  • MFCD00011401
  • MFCD00011401
  • MFCD00011401
  • MFCD00011401
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Potassium phosphate, 0,2M buffer solution, pH 7,0
    Glasflasche
    500 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 160.00
    SFr. 160.00
    1 * 500 mL
       SFr. 160.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    J61261.AP
    Physical form
    Liquid
    CAS Nr.
    7778-77-0
    MDL No.
    MFCD00011401
  • Potassium phosphate, 0,2M buffer solution, pH 7,0
    Glasflasche
    1 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 249.00
    SFr. 249.00
    1 * 1 L
       SFr. 249.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    J61261.K2
    Physical form
    Liquid
    CAS Nr.
    7778-77-0
    MDL No.
    MFCD00011401
  • Potassium phosphate, 0,2M buffer solution, pH 7,4
    Glasflasche
    500 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 157.00
    SFr. 157.00
    1 * 500 mL
       SFr. 157.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    J62397.AP
    Physical form
    Liquid
    CAS Nr.
    7778-77-0
    MDL No.
    MFCD00011401
  • Potassium phosphate, 0,2M buffer solution, pH 7,4
    Glasflasche
    1 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 243.00
    SFr. 243.00
    1 * 1 L
       SFr. 243.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    J62397.K2
    Physical form
    Liquid
    CAS Nr.
    7778-77-0
    MDL No.
    MFCD00011401
  • Potassium phosphate, 0,2M buffer solution, pH 7,5
    Glasflasche
    500 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 146.00
    SFr. 146.00
    1 * 500 mL
       SFr. 146.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    J62239.AP
    Physical form
    Liquid
    CAS Nr.
    7778-77-0
    MDL No.
    MFCD00011401
  • Potassium phosphate, 0,2M buffer solution, pH 7,5
    Glasflasche
    1 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 227.00
    SFr. 227.00
    1 * 1 L
       SFr. 227.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    J62239.K2
    Physical form
    Liquid
    CAS Nr.
    7778-77-0
    MDL No.
    MFCD00011401
  • Potassium phosphate, 0,2M buffer solution, pH 8,0
    Glasflasche
    500 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 150.00
    SFr. 150.00
    1 * 500 mL
       SFr. 150.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    J60851.AP
    Physical form
    Liquid
    CAS Nr.
    7778-77-0
    MDL No.
    MFCD00011401
  • Potassium phosphate, 0,2M buffer solution, pH 8,0
    Glasflasche
    1 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 232.00
    SFr. 232.00
    1 * 1 L
       SFr. 232.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    J60851.K2
    Physical form
    Liquid
    CAS Nr.
    7778-77-0
    MDL No.
    MFCD00011401