Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Puffer
Biologische Puffer
Buffer, imidazole buffer solution pH 7,5 (2 mol/L)
Buffer, imidazole buffer solution pH 7,5 (2 mol/L)
Buffer, imidazole buffer solution pH 7,5 (2 mol/L)
Catalog # 786-529
Supplier:
G-Biosciences
CAS Number:
Expand image
Buffer, imidazole buffer solution pH 7,5 (2 mol/L)
Catalog # 786-529
Supplier:
G-Biosciences
CAS Number:
Specifications
Packung:
Glasflasche
VE:
1 L
Bezeichnung:
Imidazole buffer solution pH 7,5 (2 mol/l)
Specifications
About this item
Product Details
Product Details