AuftragsverfolgungKontakt
Buffers, imidazole, 0,5 M solutions
Buffers, imidazole, 0,5 M solutions
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
Buffers, imidazole, 0,5 M solutions
6 varianti
Product Details & Documents
CAS No.: 288-32-4
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00005183
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • J62207.AE
  • J62207.AK
  • J62593.AE
  • J62593.AK
  • J63496.AE
  • J63496.AK
  • Physical form:
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • CAS Nr.:
  • 288-32-4
  • 288-32-4
  • 288-32-4
  • 288-32-4
  • 288-32-4
  • 288-32-4
  • MDL No.:
  • MFCD00005183
  • MFCD00005183
  • MFCD00005183
  • MFCD00005183
  • MFCD00005183
  • MFCD00005183
  • Lagertemperatur:
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Bezeichnung
    Konzentration
    pH-Wert
    Packung
    VE
    Disponibilità
    Price
  • Imidazole buffer solution
    0,5 M
    6,5
    Glasflasche
    100 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - SFr. 108.00
    SFr. 108.00
    1 * 100 mL
       SFr. 108.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J62207.AE
    Physical form
    Liquid
    CAS Nr.
    288-32-4
    MDL No.
    MFCD00005183
    Lagertemperatur
    2°C to 8°C
  • Imidazole buffer solution
    0,5 M
    6,5
    Glasflasche
    250 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - SFr. 166.00
    SFr. 166.00
    1 * 250 mL
       SFr. 166.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J62207.AK
    Physical form
    Liquid
    CAS Nr.
    288-32-4
    MDL No.
    MFCD00005183
    Lagertemperatur
    2°C to 8°C
  • Imidazole buffer solution
    0,5 M
    7,0
    Glasflasche
    100 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - SFr. 138.00
    SFr. 138.00
    1 * 100 mL
       SFr. 138.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J62593.AE
    Physical form
    Liquid
    CAS Nr.
    288-32-4
    MDL No.
    MFCD00005183
    Lagertemperatur
    2°C to 8°C
  • Imidazole buffer solution
    0,5 M
    7,0
    Glasflasche
    250 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - SFr. 232.00
    SFr. 232.00
    1 * 250 mL
       SFr. 232.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J62593.AK
    Physical form
    Liquid
    CAS Nr.
    288-32-4
    MDL No.
    MFCD00005183
    Lagertemperatur
    2°C to 8°C
  • Imidazole buffer solution
    0,5 M
    7,5
    Glasflasche
    100 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - SFr. 146.00
    SFr. 146.00
    1 * 100 mL
       SFr. 146.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J63496.AE
    Physical form
    Liquid
    CAS Nr.
    288-32-4
    MDL No.
    MFCD00005183
    Lagertemperatur
    2°C to 8°C
  • Imidazole buffer solution
    0,5 M
    7,5
    Glasflasche
    250 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - SFr. 227.00
    SFr. 227.00
    1 * 250 mL
       SFr. 227.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J63496.AK
    Physical form
    Liquid
    CAS Nr.
    288-32-4
    MDL No.
    MFCD00005183
    Lagertemperatur
    2°C to 8°C