AuftragsverfolgungKontakt
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,25 mol/L) | Avantor
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,25 mol/L)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,25 mol/l), 1 KIT
Katalognr. EURLEMR254001BK
Anbieter:   EUROCLONE
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,25 mol/L)
Katalognr. EURLEMR254001BK
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,25 mol/L)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,25 mol/l), 1 KIT
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT
  • Bezeichnung:
    EDTA buffer solution pH 8,0 (0,25 mol/l)
Technische Daten