AuftragsverfolgungKontakt
Heizblöcke DrySyn®, DrySyn® Vortex
Heizblöcke DrySyn®, DrySyn® Vortex
DrySyn Vortex, Set mit 1 Vortex Überkopf-Rührwerk, 3 Rührern, 3 Führungen und 3 Einsätzen für Kolben von 500 ml
Catalog # 442-0871
Supplier:   Asynt
Heizblöcke DrySyn®, DrySyn® Vortex
Catalog # 442-0871
Supplier:  Asynt
Heizblöcke DrySyn®, DrySyn® Vortex
Heizblöcke DrySyn®, DrySyn® Vortex
DrySyn Vortex, Set mit 1 Vortex Überkopf-Rührwerk, 3 Rührern, 3 Führungen und 3 Einsätzen für Kolben von 500 ml
Price
SFr. 12’130.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zur Durchführung von drei Reaktionen unter Verwendung von nur einem Rührwerk
  • Kann mit allen Standard-Magnetrührer mit Heizung oder selbstständig verwendet werden
  • Hervorragende Rühreigenschaften für viskose Lösungen
  • Kompatibel mit Einsätzen für das DrySyn Multi System, zur Aufnahme von jeweils 3 Kolben von 100 ml, 250 ml und 500 ml
  • Kompatibel mit Standard-Laborrundkolben
Specifications
  • Bezeichnung:
    DrySyn Vortex, Set mit 1 Vortex Überkopf-Rührwerk, 3 Rührern, 3 Führungen und 3 Einsätzen für Kolben von 500 ml
  • Seq:
    55