AuftragsverfolgungKontakt
Flaschen für Spender
Flaschen für Spender
Supplier:   VITLAB
Flaschen für Spender
Supplier:  VITLAB
Certificates
Flaschen für Spender
Flaschen für Spender
5 Options Available Below
Product Details & Documents
Kalknatronglas, braun, beschichtet.
  • Die Kunststoffbeschichtung reduziert gefährliches Splittern nach Brechen
  • Die maximale Arbeitstemperatur für beschichtete Flaschen beträgt 80 °C
  • Zum Schutz der Beschichtung nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
Braune Glasflaschen mit Gewinde (Kalknatronglas) mit einer Beschichtung aus Ethylenacrylat für erhöhte Sicherheit und einem Schraubverschluss.
Product Family Options
Product Information
  • Bezeichnung
    Typ
    Kapazität
    Material
    Farbe
    Gewinde
    Für
    Availability
    Price
  • Schraubflasche, beschichtet
    Quadratisch
    100 ml
    Natronkalkglas
    Braun
    GL 32
    VITLAB® genius² und simplex²
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 28.00
    SFr. 28.00
    1 * 1 ST
       SFr. 28.00
  • Schraubflasche, beschichtet
    Quadratisch
    250 ml
    Natronkalkglas
    Braun
    GL 32
    VITLAB® genius² und simplex²
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 34.40
    SFr. 34.40
    1 * 1 ST
       SFr. 34.40
  • Schraubflasche, beschichtet
    Quadratisch
    500 ml
    Natronkalkglas
    Braun
    GL 32
    VITLAB® genius² und simplex²
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 40.10
    SFr. 40.10
    1 * 1 ST
       SFr. 40.10
  • Schraubflasche, beschichtet
    Quadratisch
    1000 ml
    Natronkalkglas
    Braun
    GL 45
    VITLAB® continuous E/RS
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 47.00
    SFr. 47.00
    1 * 1 ST
       SFr. 47.00
  • Schraubflasche, beschichtet
    Rund
    2500 ml
    Natronkalkglas
    Braun
    GL 45
    VITLAB® continuous E/RS
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 81.60
    SFr. 81.60
    1 * 1 ST
       SFr. 81.60