ContactUsLinkComponent
Test-Kit zur Reingungskontrolle, Glow Check
Test-Kit zur Reingungskontrolle, Glow Check
Catalog # BODE981051
Supplier:  BODE CHEMIE
undefined
Test-Kit zur Reingungskontrolle, Glow Check
Catalog # BODE981051
Supplier:  BODE CHEMIE
Specifications
  • Bezeichnung:
    Nachfüllset für GlowCheck Test-Kit
  • VE:
    1
Specifications
About this item
GlowCheck bietet Nutzern ein Verfahren zur optischen Durchführungskontrolle von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen auf Oberflächen mit UV-Licht.
  • Einfachste Handhabung: System ist jederzeit und überall einsetzbar
  • Gibt einen schnellen Überblick über die Effektivität des Reinigungsdienstes
  • Mit dem Marker kann ein zusätzlicher Vermerk (Datum, Uhrzeit o.ä.) unter dem Stempel angebracht werden
  • UV-Spezialfarbe wurde von auf verschiedensten Oberflächen getestet und ließ sich nahezu immer rückstandslos entfernen
  • Getränktes Stempelkissen bleibt ca. 1 Woche stempelfähig, bevor es wieder nachgetränkt werden muss
Mit einem Automatikstempel wird spezielle UV-Farbe in Form der Wörter „HYGIENE CHECK!“ auf die gewünschte Stelle aufgetragen. Die Markierungen sind bei normalem Tageslicht nicht sichtbar, können jedoch mit der Hochleistungs-12-LED-UV-Schwarzlichttaschenlampe zum intensiven Leuchten gebracht werden. Nach der Reinigung kann so mit Hilfer der UV-Taschenlampe festgestellt werden, wie gründlich die Oberfläche gereinigt bzw. desinfiziert wurde. Ist die Markierung vollständig entfernt, hat eine gründliche Reinigung stattgefunden. Ist die Markierung noch teilweise oder vollständig erhalten, hat eine feuchte Reinigung gar nicht oder nur ungenügend stattgefunden.
Delivery: Das System enthält folgende Komponenten:
GlowCheck-UV-Spezialfarbe (30 ml), Pumpspray
GlowCheck-UV-Spezial-Stempelfarbe (30 ml)
GlowCheck-Marker
GlowCheck-Automatikstempel „HYGIENE CHECK!“
Hochleistungs-12-LED-UV-Schwarzlichttaschenlampe
Schulungs-CD-ROM
Caution: Sicherheitshalber sollte vor der Anwendung auf kritischen Materialien (z.B. rohes Holz, alte und poröse Kunststoffoberflächen) ein Test an unauffälliger Stelle vorgenommen werden.
GlowCheck sollte keinesfalls auf medizinischen Geräten wie z.B. Ultraschallköpfen etc. eingesetzt werden.
Flaschen vor Gebrauch gut schütteln.
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904