Overall, Pro Industry, FAS® button
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Zertifikate
Über diesen Artikel
Durable overalls made of FAS® twill consisting of 100% cotton.
- Concealed buttons at front
- Two chest pockets with flap, one with pen pocket
- Two front pockets; two back pockets, one with flap
- Leg pocket over side seam
- With inside folding-ruler pocket and three extra pockets
- Leg pocket with flap, mobile phone pocket with flap, knee pockets
- Adjustable waist and cuffs
Weight: 375 g/m²
Technische Daten
- Catalog No:
- KWIN100320541M/SH
- KWIN100320541S
- KWIN100320541M/T
- KWIN100320541S/T
- KWIN100320541S/SH
- KWIN100320541XL/SH
- KWIN100320541XL
- KWIN100320541L/SH
- KWIN100320541L
- KWIN100320541XS
- KWIN100320541M
- KWIN100320541L/T
- KWIN1003205412XLSH
- KWIN1003205412XL
- KWIN1003205413XLSH
- Modell:
- Pro Industry, with buttons
- Pro Industry, with buttons
- Pro Industry, with buttons
- Pro Industry, with buttons
- Pro Industry, with buttons
- Pro Industry, with buttons
- Pro Industry, with buttons
- Pro Industry, with buttons
- Pro Industry, with buttons
- Pro Industry, with buttons
- Pro Industry, with buttons
- Pro Industry, with buttons
- Pro Industry, with buttons
- Pro Industry, with buttons
- Pro Industry, with buttons
- Anwendungsbereich Outfit:
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Geschlecht:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Arm- oder Beinlänge:
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Verschlussart:
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Knöpfe
- Stoff:
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- 100% cotton
- Gewicht:
- 375 g/m²
- 375 g/m²
- 375 g/m²
- 375 g/m²
- 375 g/m²
- 375 g/m²
- 375 g/m²
- 375 g/m²
- 375 g/m²
- 375 g/m²
- 375 g/m²
- 375 g/m²
- 375 g/m²
- 375 g/m²
- 375 g/m²