Ultra-Tiefkühltruhen, VIP Plus™, −150 °C, PHCbi
471-0731
- Außen B×T×H:1730×765×1010 mm
- Kapazität:231 l
- Bezeichnung:−150 °C Gefriertruhe, VIP Plus™, MDF-C2156VAN
- Environmentally Preferable:
- Modell:MDF-C2156VAN
- Best.-Nr.:471-0731
- Anschlüsse:1
- Alarm:Audible and visual
- Display:LCD touch screen
- Verriegelung:Yes
- Gewicht:319 kg
- VE:1
- Innen B×T×H:760×495×615 mm
- Temperatur:−150 °C
Ideal zur langfristigen Konservierung von biologischen Proben, Blutbestandteilen und verschiedenen Zellen unterhalb des Rekristallisierungspunktes. Mit speziell entwickeltem Kompressor und Kaskadenkühlsystem für stabile Abkühlung im Ultratiefkältebereich. Bietet Platz für bis zu 14 000 Röhrchen×2 ml, FCKW-frei. Mikroprozessorsteuerung mit LED-Anzeige für genaue Temperaturüberwachung und Datenprotokoll-Anzeige.
- VIP Plus™ Insulation (polyurethane/VIP 135 mm) provides 25% more storage without increasing the footprint
- Built-in audible and visual alarms for temperature and power failure
- Door handle with latch-locking system protected with a password
- Equipped with LN² back-up system for any contingencies
Temperature range: −125 to −150 °C
: Supplied with LN² back-up connections, 1 set of keys, 1 scraper and 5 rolls of chart paper. Equipped as standard with 4 heavy-duty casters for ease of movement and 2 levelling feet.