Zweifarbige Warnschutzjacke, Classic S462
Katalognr. PRTWS462YERXL
Anbieter: Portwest
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XL
- Verschlussart:Reißverschluss
- Anwendungsbereich Outfit:Allgemeine Anwendungen
- Geschlecht:Unisex
- Riskobereich:Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Farbe:Neongelb/schwarz
- Modell:S462
- Stoff:300D Oxford weave polyester
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Gewicht:190 g/m² (ohne Futter)
- VE:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Moderne Jacke aus 300D Oxford-Polyestergewebe. Die PU-Beschichtung macht den Stoff langlebig und wasserdicht. Die wasser- und fleckenabweisende Beschichtung auf der Außenseite hilft, das Kleidungsstück sauber zu halten.
- Frontreißverschluss, verstaubare Kapuze
- Zwei Fronttaschen, verdeckte Handytasche
- Reflexband (5 cm)
- Verstellbare Bündchen
Dieser Artikel hält Sie warm und trocken, bietet maximale Sichtbarkeit und ist für alle Wetterbedingungen geeignet. Mit Polyesterfutter.
Gewicht: 190 g/m² (ohne Futter)
Certifications: EN ISO 20471 (Klasse 3), EN 343 (3-1)
Ordering information:
Delivery:
Caution: