Laborglasreiniger deconex® 24 FORTE
Katalognr. 148-5219
Anbieter: Borer Chemie
Technische Daten
- Bezeichnung:deconex® 24 FORTE
- VE:10 kg
Technische Daten
Über diesen Artikel
Hochalkalischer Pulverreiniger zur maschinellen Aufbereitung von Laborglas und wiederverwendbaren Labormaterialien.
- Lässt sich rückstandsfrei abspülen und garantiert somit konsistente und fehlerfreie Resultate
- Mit breitem Reinigungsspektrum
- Perfekte Resultate schon bei niedrigen Einsatzkonzentrationen
- Grosse Reinigungsleistung dank hohem Dispergievermögen
- Enthält Aktivchlor als Reinigungsverstärker
- EDTA-, NTA- und tensidfrei, kein Eintrag von Tensiden ins Abwasser
- Es wird eine Nachspülung mit einem sauren deconex® Reiniger als Abschluss des Reinigungsprozesses empfohlen
- Technische Unterstützung durch den Hersteller und den Vertriebspartner