About this item
Diese tragbaren Messgeräte messen kritische Wasserqualitäts-Parameter. Sie erlauben den Anschluss intelligenter Elektroden, die automatisch die Testparameter, den Kalibrierverlauf und die Methodeneinstellungen erkennen, um Fehler und Vorbereitungszeit zu minimieren.
- Intuitive Benutzeroberfläche mit geführten Kalibrier- und Prüfstandardroutinen für einfache Bedienung und präzise Ergebnisse
- Stabilisierungshinweise und visuelle Messsperre gewährleisten korrekte und genaue Ergebnisse
- IntelliCAL™ Elektroden speichern alle Kalibrierungen in der Elektrode: ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch von Elektroden ohne Neukalibrierung
- Das intelligente HQd™ System zeichnet Seriennummern, aktuelle Kalibrierdaten, Benutzer-ID, Proben-ID, Uhrzeit und Datum für eine vollständige GLP-Rückverfolgbarkeit automatisch im Datenprotokoll auf
- Robuste, wasserdichte (IP 67) Messgeräte für den zuverlässigen Betrieb im Labor oder vor Ort
Beide Geräte sind konzipiert für die flexible Messung von pH, Leitfähigkeit, Gelöstsauerstoff (DO), BSB, ORP, Ammoniak, Ammonium, Fluorid, Chlorid, Natrium und Temperatur. Sie können mit jeder IntelliCAL™ Elektrode verwendet werden.
Ein-Kanal-Eingang: HQ30d
Zwei-Kanal-Eingang: HQ40d
The rugged HQ40d field kit includes HQ40d portable meter, LDO101 rugged optical dissolved oxygen probe with 5 m cable, PHC101 rugged pH probe with 5 m cable, CDC401 rugged conductivity/TDS/Salinity probe with 5 m cable, rugged field case, pH storage solution, pH calibration packets (20 each), NaCl conductivity standard, DO calibration flask, disposable wipes, 4 sample collection cups, trash bag, 500 ml wash bottle, 4 AA batteries, protective meter cover, power adapter, USB/DC power adapter for data transfer, quick-start guide, user manual, and documentation CD.
Starter-Pakete mit verschiedenen Elektroden sind ebenfalls erhältlich.
Zusätzliche IntelliCAL™-Elektroden sind auf Anfrage erhältlich - bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Avantor-Verkaufsniederlassung für weitere Informationen.