Multielement-Qualitätskontrollstandard, 100 mg/l für 32 Elemente in Salpetersäure 5 %, ARISTAR® für die ICP
Catalog # 89186.180
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Multielement-Qualitätskontrollstandard 100 mg/l {Ag; Al; Ba; Bi; Ca; Cd; Co; Cr; Cu; Fe; Ga; Ge; In; K; Li; Mg; Mn; Mo; Na; Nb; Ni; P; Pb; Re; Sb; Si; Sn; Ta; Ti; V; W; Zn} in Salpetersäure 5% ARISTAR® für die ICP
Specifications
About this item
32 Elemente 100 mg/l: Ag, Al, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Re, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, V, W, Zn
Certifications: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Delivery: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.