Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Mopps
Accessories for Ultraspeed Mop System
Accessories for Ultraspeed Mop System
Katalognr. 129-0928
Anbieter:
FHP VILEDA SCS
Bild vergrößern
Accessories for Ultraspeed Mop System
Katalognr. 129-0928
Anbieter:
FHP VILEDA SCS
Technische Daten
Bezeichnung:
Colour clip, red (10×1×1 cm)
Seq:
01
VE:
1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails