Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Hydroxylaminhydrochlorid-Lösung R2
Hydroxylaminhydrochlorid-Lösung R2 Reag. Ph. Eur. 1044304
Hydroxylaminhydrochlorid-Lösung R2 Reag. Ph. Eur. 1044304
Katalognr. 87850.180
Anbieter:
VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Bild vergrößern
Hydroxylaminhydrochlorid-Lösung R2 Reag. Ph. Eur. 1044304
Katalognr. 87850.180
Anbieter:
VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Technische Daten
Packung:
Kst.-Flasche
VE:
100 mL
Seq:
2440
Environmentally Preferable:
Technische Daten
Über diesen Artikel
Produktdetails
Dokumentation
:
Produktdetails
Dokumentation