ContactUsLinkComponent
Dithizon-Lösung R2 Reag. Ph. Eur. 1033903
Katalognr. 87827.180
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
undefined
Dithizon-Lösung R2 Reag. Ph. Eur. 1033903
Katalognr. 87827.180
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Technische Daten
Über diesen Artikel
 :
 :256.33 g/mol
CAS-Nummer:60-10-6
Formel:C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
MDL-Nummer:MFCD00003025