VWR® Buffer, Ammonium Chloride, pH 10, Reag. Ph.Eur.
Katalognr. 85739.290
Anbieter: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:1 L
- Bezeichnung:Ammonium chloride, Reag. Ph.Eur.
- pH-Wert:10.0
Technische Daten
Über diesen Artikel
The reagent is specially intended for use in testing Ph Eur and monographs. This solution was produced according 4.1.1 of Ph Eur specifications using Ph Eur reagent quality components and water meeting the Ph Eur monograph requirement for purified water.
- Ph Eur N 4007300
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.