ContactUsLinkComponent
Magnesium Matrix-Modifikator für die Graphitrohr-AAS c(Mg) = 10.0 ± 0.2 g/l (Mg(NO₃)₂ * 6 H₂O in HNO₃ ca. 17%) (≥10,0 ± 0,2 g/L Mg) in Salpetersäure 17% Matrixmodifizierlösung, für die Graphitofen-AAS, Supelco®
Corrosive
Magnesium Matrix-Modifikator für die Graphitrohr-AAS c(Mg) = 10.0 ± 0.2 g/l (Mg(NO₃)₂ * 6 H₂O in HNO₃ ca. 17%) (≥10,0 ± 0,2 g/L Mg) in Salpetersäure 17% Matrixmodifizierlösung, für die Graphitofen-AAS, Supelco®
Catalog # 1.05813.0050
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Corrosive
Magnesium Matrix-Modifikator für die Graphitrohr-AAS c(Mg) = 10.0 ± 0.2 g/l (Mg(NO₃)₂ * 6 H₂O in HNO₃ ca. 17%) (≥10,0 ± 0,2 g/L Mg) in Salpetersäure 17% Matrixmodifizierlösung, für die Graphitofen-AAS, Supelco®
Catalog # 1.05813.0050
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Specifications
Specification Test Results
  • Ag (Silver):
    ≤ 0.000002 g/l
  • As (Arsenic):
    ≤ 0.00001 g/l
  • Cd (Cadmium):
    ≤ 0.000001 g/l
  • Pb (Lead):
    ≤ 0.00001 g/l
  • Se (Selenium):
    ≤ 0.0001 g/l
  • Tl (Thallium):
    ≤ 0.00001 g/l
Specification Test Results
About this item
 :
Density:1,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
UN:2031
ADR:8,II
 :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
 :GHS05
CAS Number:10377-60-3
 :13446-18-9
Formula:Mg(NO₃)₂