ContactUsLinkComponent
Pfefferminzöl
Pfefferminzöl
Catalog # ROTH3329.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Pfefferminzöl
Catalog # ROTH3329.1
Supplier:  Roth Carl
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
About this item
 :
CAS Number:8006-90-4
MDL Number:MFCD00147870