Latexhandschuhe
Anbieter: DELTALAB
Über diesen Artikel
Einmalhandschuhe aus Latex für den Einsatz in der Medizin und für allgemeine Laborzwecke
- Gepudert oder puderfrei
- Glatte Struktur
- Beidhändig tragbar
- Mit Rollrand
Length: 240 mm
Thickness: 0,18 mm
Colour: Natural
EN 455, EN 374; AQL 1,5
: EN 455, EN 374; AQL 1,5
2 Varianten
Product Details & Documents
Einmalhandschuhe aus Latex für den Einsatz in der Medizin und für allgemeine Laborzwecke
- Gepudert oder puderfrei
- Glatte Struktur
- Beidhändig tragbar
- Mit Rollrand
Length: 240 mm
Thickness: 0,18 mm
Colour: Natural
EN 455, EN 374; AQL 1,5
: EN 455, EN 374; AQL 1,5
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
- Catalog No:
- DELT1000LM
- DELT1020LP
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Einweg / wiederverwendbar:
- Einweg
- Einweg
- Gepudert/ungepudert:
- Gepudert
- Ungepudert
- Oberfläche:
- Glatt
- Glatt
- Stulpenart:
- Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- Cuff_Style-21391117|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
- EN Standard:
- EN 455, EN 374
- EN 455, EN 374
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
- ModellHandschuhgrößeFarbeLängeStärkeVerpacktVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.DELT1000LMBeidseitig tragbar / handspezifischBeidseitig tragbarEinweg / wiederverwendbarEinwegGepudert/ungepudertGepudertOberflächeGlattStulpenartCuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117EN StandardEN 455, EN 374 - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.DELT1020LPBeidseitig tragbar / handspezifischBeidseitig tragbarEinweg / wiederverwendbarEinwegGepudert/ungepudertUngepudertOberflächeGlattStulpenartCuff_Style-21391117|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099EN StandardEN 455, EN 374