AuftragsverfolgungKontakt
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyd
Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. MOLEM42566154
Marketsource
Anbieter:   Molekula
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyd
Katalognr. MOLEM42566154
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  22080-96-2
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyd
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  22080-96-2
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2,6-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
  • CAS Nummer:22080-96-2
  • Formel:C₉H₁₀O₄
  • MDL-Nummer:MFCD01407645
  • Molekulargewicht:182.1733 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g
Technische Daten