AuftragsverfolgungKontakt
Methylarachidat
Methylarachidat
Anbieter:   MATREYA
Methylarachidat
Anbieter:  MATREYA
Zertifikate
1 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Methyl eicosanoate, Methyl Arachidate
  • CAS Nummer:1120-28-1
  • Formel:C₂₁H₄₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009014
  • Molekulargewicht:326.56 g/mol
  • EINECS:214-304-8
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glasflasche für Feststoffe
    500 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    MAYA1031
  • Glasflasche für Feststoffe
    500 mg
    Artikel gestrichen
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    BTRN1031