Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
D(+)-Glucose-[1-13C]
D(+)-Glucose-[1-13C] (98-99% ¹³C )
D(+)-Glucose-[1-13C] (98-99% ¹³C )
Katalognr. CAMBCLM-420-1
Anbieter:
CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
D(+)-Glucose-[1-13C] (98-99% ¹³C )
Katalognr. CAMBCLM-420-1
Anbieter:
CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
CAS-Nummer:
Technische Daten
VE:
1 g
Seq:
0001
Technische Daten
Über diesen Artikel
Produktdetails
:
CAS-Nummer:
40762-22-9
Formel:
C₆H₁₂O₆
MDL-Nummer:
MFCD00037545
Produktdetails