Arachidonsäure
Anbieter: MATREYA
Über diesen Artikel
Synonyme: (5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid
- CAS Nummer:506-32-1
- Formel:C₂₀H₃₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD00004417
- Molekulargewicht:304.5 g/mol
- EINECS:208-033-4
1 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme: (5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid
- CAS Nummer:506-32-1
- Formel:C₂₀H₃₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD00004417
- Molekulargewicht:304.5 g/mol
- EINECS:208-033-4
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.MAYA1042 - Glasflasche für Feststoffe100 mgArtikel gestrichen-Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.BTRN1042
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



